accessibility menu, dialog, popup

UserName

KKKKKKOPOONPOOOPOOO

CAS RN 6419-19-8

IUPAC Nombre: hexapotassium {[bis(phosphonatomethyl)amino]methyl}phosphonate
Sinónimos: aminotrimethylene phosphonic acid
Peso molecular (g/mol): 527.59
Fórmula molecular: C3H6K6NO9P3
InChi Key: DKPHLYCEFBDQKM-UHFFFAOYSA-H
SMILES: [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)CN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados