Learn More
Ácido nitrilotris(metileno)trifosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrilotris(methylene)triphosphonic Acid |
| CAS | 6419-19-8 |
| Fórmula molecular | C3 H12 N O9 P3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | P,P’,P’’-[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic Acid, 1,1,1-Nitrilotris(methylphosphonic Acid), ATMP, Aminotri(methylenephosphonic Acid), Briquest 301, NTPH, Nitrilo- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13) |
| SMILES | OP(=O)(O)CN(CP(=O)(O)O)CP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [bis(fosfonometil)amino]metilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 299.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.9725 |