CAS RN 63981-22-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(5-Nitrofurilideneamino)ácido hidantoico, TRC
CAS: 63981-22-6 Fórmula molecular: C8 H8 N4 O6 Peso molecular (g/mol): 256.17 Sinónimo: Acetic acid, 2-[1-(aminocarbonyl)-2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinyl]-,Acetic acid, [(aminocarbonyl)[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazino]- (9CI),Hydantoic acid, 3-(5-nitrofurfurylideneamino)- (6CI),Nitrofurantoin Related Compound A (USP) Nombre IUPAC: 2-[carbamoilo-[(5-nitrofurano-2-il)metilideneamino]aminoacético ácido acético SMILES: NC(=O)N(CC(=O)O)N=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-]