Learn More
3-(5-Nitrofurilideneamino)ácido hidantoico, TRC
Código de producto. 17982235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982235 1 g 1 g
17973295 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4938851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63981-22-6
Fórmula molecular C8 H8 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 256.17
Sinónimo Acetic acid, 2-[1-(aminocarbonyl)-2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinyl]-, Acetic acid, [(aminocarbonyl)[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazino]- (9CI), Hydantoic acid, 3-(5-nitrofurfurylideneamino)- (6CI), Nitrofurantoin Related Compound A (USP)
Nombre IUPAC 2-[carbamoilo-[(5-nitrofurano-2-il)metilideneamino]aminoacético ácido acético
SMILES NC(=O)N(CC(=O)O)N=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Aminocarbonyl)-N-[([5-nitro-2-furanyl]-methylene)-amino]-glycine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8N4O6/c9-8(15)11(4-7(13)14)10-3-5-1-2-6(18-5)12(16)17/h1-3H,4H2,(H2,9,15)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0444
Porcentaje de pureza >95%