accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOH3CCH3OCl

CAS RN 637-07-0

IUPAC Nombre: ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
Sinónimos: clofibrate serotinex robigram neo-atromid lipomid ateculon liporil liposid angiokapsul dura clofibrat
Peso molecular (g/mol): 242.7
Fórmula molecular: C12H15ClO3
InChi Key: KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (6)
  • (6)
Cantidad 
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (4)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)