Learn More
Clofibrate, MedChemExpress
Código de producto. 16492119
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492119 1 g 1 g
16480858 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492119 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0287
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Clofibrate is an agonist of PPAR, with EC50s of 50 μM, ∼500 μM for murine PPARα and PPARγ, and 55 μM, ∼500 μM for human PPARα and PPARγ, respectively.
Clofibrate is an agonist of PPAR, with EC50s of 50 μM, ∼500 μM for murine PPARα and PPARγ, and 55 μM, ∼500 μM for human PPARα and PPARγ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofibrate
CAS 637-07-0
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H15ClO3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C(OCC)=O
Peso molecular (g/mol) 242.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.7
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism