Learn More
ethyle2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate, 97%, Maybridge
Código de producto. 10158504
Cambiar vista
Click to view available options
25g
Código de producto.
10158504 25g
1 options
Código de producto. 10158504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00167EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
CAS 637-07-0
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.1370g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H15ClO3
Fórmula lineal ClC6H4OC(CH3)2C(O)OCH2CH3
Número MDL MFCD00000615
Cantidad 25 g
Sinónimo clofibrate, ethyl clofibrate, clofibratum, clofibrato, atromid-s, miscleron, atromid, liprin, epib, angiokapsul
Clave InChI KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
Peso molecular (g/mol) 242.70
PubChem CID 2796
ChEBI CHEBI:3750
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.7
Porcentaje de pureza 97%