CAS RN 6367-11-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Acetil-L-histidina Metilamida, TRC
CAS: 6367-11-9 Fórmula molecular: C9H14N4O2 Peso molecular (g/mol): 210.23 Sinónimo: (alphaS)-alpha-(Acetylamino)-N-methyl-1H-imidazole-5-propanamide,L-alpha-Acetamido-N-methyl-Imidazole-4-propionamide,N-Acetyl-N'-methylhistidylamide;Ac-L-His-NHMe; Nombre IUPAC: (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-4-il)-N-metilpropanamida SMILES: CNC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)C