Learn More
N-Acetil-L-histidina Metilamida, TRC
Código de producto. 30179439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179439 100 mg 100 miligramos
30178981 250 mg 250 miligramos
30179157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA170700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6367-11-9
Fórmula molecular C9H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 210.23
Sinónimo (alphaS)-alpha-(Acetylamino)-N-methyl-1H-imidazole-5-propanamide, L-alpha-Acetamido-N-methyl-Imidazole-4-propionamide, N-Acetyl-N'-methylhistidylamide;Ac-L-His-NHMe;
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-4-il)-N-metilpropanamida
SMILES CNC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-histidine Methylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O2/c1-6(14)13-8(9(15)10-2)3-7-4-11-5-12-7/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.1117