CAS RN 635708-74-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2Z)-1-Cloro-6,6-dimetil-2-hepteno-4-yne, TRC
CAS: 635708-74-6 Fórmula molecular: C9H13Cl Peso molecular (g/mol): 156.65 Sinónimo: Terbinafine Related Compound 3 Nombre IUPAC: (Z)-1-cloro-6,6-dimetilhept-2-en-4-yne SMILES: ClC/C=C\C#CC(C)(C)C