Learn More
(2Z)-1-Cloro-6,6-dimetil-2-hepteno-4-yne, TRC
Código de producto. 30138324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138324 100 mg 100 miligramos
30011367 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138324 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367610100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635708-74-6
Fórmula molecular C9H13Cl
Peso molecular (g/mol) 156.65
Sinónimo Terbinafine Related Compound 3
Nombre IUPAC (Z)-1-cloro-6,6-dimetilhept-2-en-4-yne
SMILES ClC/C=C\C#CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2Z)-1-Chloro-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13Cl/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6H,8H2,1-3H3/b6-4-
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0706