accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 635-26-7

IUPAC Nombre: hydrogen (2-methylphenyl)hydrazine chloride
Sinónimos: hydrogen (2-methylphenyl)hydrazine chloride
Peso molecular (g/mol): 158.63
Fórmula molecular: C7H11ClN2
InChi Key: KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC1=CC=CC=C1NN
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados