Learn More
Clorhidrato de o-tolilhidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Tolylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 635-26-7 |
| Fórmula molecular | C7H11ClN2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | (2-Methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride, o-Tolyl-Hydrazine Monohydrochloride, 2-Methylbenzenehydrazine Hydrochloride2-Methylphenylhydrazine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccccc1NN |
| Nombre IUPAC | (2-metilfenil)hidracina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 158.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0611 |