Learn More
Clorhidrato de o-tolilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452428 100 g 100 g
11432428 5 g 5 g
11442428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15767.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 635-26-7 | C7H11ClN2 | 158.629 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-26-7
Fórmula molecular C7H11ClN2
Peso molecular (g/mol) 158.629
Número MDL MFCD00012925
Clave InChI KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolylhydrazine hydrochloride, 2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-methylphenylhydrazine hydrochloride, o-tolylhydrazine hcl, 1-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-tolylhydrazine hydrochloride, o-tolylhydrazinium 1+ chloride, o-methylphenylhydrazine hcl, 2-methylphenylhydrazine hcl, hydrazine, 2-methylphenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 71554
Nombre IUPAC (2-metilfenil)hidracina; clorhidrato
SMILES CC1=CC=CC=C1NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3655929
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.63
Porcentaje de pureza 98%