CAS RN 634616-40-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Guanidinoacético-13C2, TRC
CAS: 634616-40-3 Fórmula molecular: 13C2 C H7 N3 O2 Peso molecular (g/mol): 119.09 Sinónimo: Glycine-13C2, N-(aminoiminomethyl)- (9CI),N-(Aminoiminomethyl)glycine-1,2-13C2,Guanidineacetic-1,2-13C2 Acid,Guanidinoacetic Acid-1,2-13C2,2-Guanidinoacetic-1,2-13C2 acid,Guanidinoacetic-13C2 Acid Nombre IUPAC: Ácido 2-carbamimididoacético SMILES: NC(=N)N[13CH2][13C](=O)O