Learn More
Guanidinoacético-13C2, TRC
Código de producto. 30008362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008362 10 mg 10 miligramos
30005704 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG82125210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 634616-40-3
Fórmula molecular 13C2 C H7 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 119.09
Sinónimo Glycine-13C2, N-(aminoiminomethyl)- (9CI), N-(Aminoiminomethyl)glycine-1,2-13C2, Guanidineacetic-1,2-13C2 Acid, Guanidinoacetic Acid-1,2-13C2, 2-Guanidinoacetic-1,2-13C2 acid, Guanidinoacetic-13C2 Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-carbamimididoacético
SMILES NC(=N)N[13CH2][13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidinoacetic-13C2 Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0605
Porcentaje de pureza >95%