accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6344-05-4

IUPAC Nombre: 4-chloro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Sinónimos: 4-chloro-1H-indole-2,3-dione
Peso molecular (g/mol): 181.58
Fórmula molecular: C8H4ClNO2
InChi Key: HSYFISNDMZKGRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC2=C1C(=O)C(=O)N2
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados