Learn More
4-cloroisatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloroisatin |
| CAS | 6344-05-4 |
| Fórmula molecular | C8H4ClNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-1H-indole-2,3-dione, 4-Chloroindoline-2,3-dione, 4-Chloroisatin, NSC 49794 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4ClNO2/c9-4-2-1-3-5-6(4)7(11)8(12)10-5/h1-3H,(H,10,11,12) |
| SMILES | Clc1cccc2NC(=O)C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1H-indol-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 181.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.9931 |