accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClCl

CAS RN 634-66-2

IUPAC Nombre: 1,2,3,4-tetrachlorobenzene
Sinónimos: 1,2,3,4-tetrachlorobenzene caswell no. 825 epa pesticide chemical code 061101
Peso molecular (g/mol): 215.88
Fórmula molecular: C6H2Cl4
InChi Key: GBDZXPJXOMHESU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1Cl

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados