Learn More
1,2,3,4-Tetraclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene |
| CAS | 634-66-2 |
| Fórmula molecular | C6 H2 Cl4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene, 1,2,3,4-tetrachloro-, 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene, NSC 50729 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H |
| SMILES | Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetraclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 215.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.8911 |