CAS RN 63235-39-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
8-hidroxi-5-[2-[(1-metiletil)amino]-1-oxobutil]-2(1H)-quinolinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
8-hidroxi-5-[2-[(1-metiletil)amino]-1-oxobutil]-2(1H)-quinolinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
8-hidroxi-5-[2-[(1-metiletil)amino]-1-oxobutil]-2(1H)-quinolinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.