Learn More
8-hidroxi-5-[2-[(1-metiletil)amino]-1-oxobutil]-2(1H)-quinolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Hydroxy-5-[2-[(1-methylethyl)amino]-1-oxobutyl]-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 63235-39-2 |
| Fórmula molecular | C16H20N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Procaterol Impurity 5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O3/c1-4-12(17-9(2)3)16(21)11-5-7-13(19)15-10(11)6-8-14(20)18-15/h5-9,12,17,19H,4H2,1-3H3,(H,18,20) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C(C(C(NC(C)C)CC)=O)=CC=C2O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 8-hidroxi-5-(2-(isopropilamino)butanoil)quinolin-2(1H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.15 |