CAS RN 6323-09-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3-Bis-[4-(3-clorofenil)piperazina-1-il]propano, TRC
CAS: 6323-09-7 Fórmula molecular: C23H30Cl2N4 Peso molecular (g/mol): 433.42 Sinónimo: 1,1'-(1,3-Propanediyl)bis[4-(3-chlorophenyl)piperazine,1,1'-Trimethylenebis[4-(m-chlorophenyl)piperazine,NSC 32568,Trazodone Impurity H,Bispiperazine Trazodone Nombre IUPAC: (1-hidroxi-2-metilpropano-2-il) acetato SMILES: CC(=O)OC(C)(C)CO