Learn More
1,3-Bis-[4-(3-clorofenil)piperazina-1-il]propano, TRC
Código de producto. 30138023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138023 500 mg 500 miligramos
30008158 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138023 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB419055500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6323-09-7
Fórmula molecular C23H30Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 433.42
Sinónimo 1,1'-(1,3-Propanediyl)bis[4-(3-chlorophenyl)piperazine, 1,1'-Trimethylenebis[4-(m-chlorophenyl)piperazine, NSC 32568, Trazodone Impurity H, Bispiperazine Trazodone
Nombre IUPAC (1-hidroxi-2-metilpropano-2-il) acetato
SMILES CC(=O)OC(C)(C)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-5(8)9-6(2,3)4-7/h7H,4H2,1-3H3