accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3BrBrBr

CAS RN 6320-40-7

IUPAC Nombre: 1,3,5-tribromo-2-methylbenzene
Sinónimos: 2,4,6-tribromotoluene
Peso molecular (g/mol): 328.83
Fórmula molecular: C7H5Br3
InChi Key: BFRIZWKDNUHPHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)