Learn More
2,4,6-tribromotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Tribromotoluene |
| CAS | 6320-40-7 |
| Fórmula molecular | C7H5Br3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene, NSC 31887, 2,4,6-Tribromotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5Br3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3H,1H3 |
| SMILES | CC1=C(C=C(C=C1Br)Br)Br |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tribromo-2-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 328.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.79 |