Learn More
2,4,6-tribromotolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324484 50 g 50 g
11314484 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324484 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01149.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6320-40-7 | C7H5Br3 | 328.829 g/mol
2,4,6-Tribromotoluene, is used as a chemical and organic intermediate. It can be used to produce 2,4,6-tribromo-benzyl bromide at temperature of 200 - 220°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-tribromotolueno se utiliza como un intermedio químico y orgánico. Puede usarse para producir bromuro de 2,4,6-tribromo-bencilo a una temperatura de 200 a 220 °C.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6320-40-7
Fórmula molecular C7H5Br3
Peso molecular (g/mol) 328.829
Número MDL MFCD00013527
Clave InChI BFRIZWKDNUHPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-tribromotoluene, benzene, 1,3,5-tribromo-2-methyl, acmc-20aof7, 2,4,6,tribromotoluene, 2,4,6-tribrom-toluol, 2-methyl-1,3,5-tribromobenzene, benzene,1,3,5-tribromo-2-methyl, 2,4,6-tribromotoluene 10g, 1,3,5-tribromo-2-methyl-benzene
PubChem CID 33916
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromo-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Tribromotoluene
Punto de fusión 67°C to 70°C
Densidad 2.479
Punto de ebullición 290°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2359313
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.83
Porcentaje de pureza ≥98%