CAS RN 632-21-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,1,3,3-tetracloroacetona (~85%), TRC
CAS: 632-21-3 Fórmula molecular: C3 H2 Cl4 O Peso molecular (g/mol): 195.86 Sinónimo: 1,1,3,3-Tetrachloro-2-propanone (ACI),1,1,3,3-Tetrachloroacetone,1,1,3,3-Tetrachloropropanone; Nombre IUPAC: 1,1,3,3-tetracloropropano-2-one SMILES: ClC(Cl)C(=O)C(Cl)Cl