Learn More
1,1,3,3-tetracloroacetona (~85%), TRC
Código de producto. 30133620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133620 2.5 g 2.50 g
30008564 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2913402.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-21-3
Fórmula molecular C3 H2 Cl4 O
Peso molecular (g/mol) 195.86
Sinónimo 1,1,3,3-Tetrachloro-2-propanone (ACI), 1,1,3,3-Tetrachloroacetone, 1,1,3,3-Tetrachloropropanone;
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetracloropropano-2-one
SMILES ClC(Cl)C(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,3,3-Tetrachloroacetone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2Cl4O/c4-2(5)1(8)3(6)7/h2-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.886