CAS RN 6318-72-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(1H-Indol-2-il)anilina, TRC
CAS: 6318-72-5 Fórmula molecular: C14H12N2 Peso molecular (g/mol): 208.25 Sinónimo: 2-(3-Aminophenyl)-1H-indole,2-(m-Aminophenyl)indole,NSC 31687 SMILES: Nc1cccc(c1)c2cc3ccccc3[nH]2