Learn More
3-(1H-Indol-2-il)anilina, TRC
Código de producto. 30403421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403421 100 mg
30390696 500 mg
30394999 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI628310100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6318-72-5
Fórmula molecular C14H12N2
Peso molecular (g/mol) 208.25
Sinónimo 2-(3-Aminophenyl)-1H-indole, 2-(m-Aminophenyl)indole, NSC 31687
SMILES Nc1cccc(c1)c2cc3ccccc3[nH]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2/c15-12-6-3-5-10(8-12)14-9-11-4-1-2-7-13(11)16-14/h1-9,16H,15H2