CAS RN 6309-04-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Bromuro de Etilotiamina Hidrobromuro, TRC
CAS: 6309-04-2 Fórmula molecular: C13H19BrN4OS •HBr Peso molecular (g/mol): 359.298091 Sinónimo: 3-[(4-Amino-2-ethyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide Hydrobromide,2'-Ethylthiamine Bromide Hydrobromide,Ethylthiamin Bromide Hydrobromide,Ethylthiamine SMILES: OCCC1=C(C)[N+](CC2=C(N)N=C(CC)N=C2)=CS1.[Br].Br