Learn More
Bromuro de Etilotiamina Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30134328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134328 250 mg 250 miligramos
30008423 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134328 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE926690250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6309-04-2
Fórmula molecular C13H19BrN4OS •HBr
Peso molecular (g/mol) 359.298091
Sinónimo 3-[(4-Amino-2-ethyl-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide Hydrobromide, 2'-Ethylthiamine Bromide Hydrobromide, Ethylthiamin Bromide Hydrobromide, Ethylthiamine
SMILES OCCC1=C(C)[N+](CC2=C(N)N=C(CC)N=C2)=CS1.[Br].Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Thiamine Bromide Hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N4OS.2BrH/c1-3-12-15-6-10(13(14)16-12)7-17-8-19-11(4-5-18)9(17)2;;/h6,8,18H,3-5,7H2,1-2H3,(H2,14,15,16);2*1H/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.9725
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.