CAS RN 63071-09-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(3-Metilpiridina-2-il)metanol, TRC
CAS: 63071-09-0 Fórmula molecular: C7H9NO Peso molecular (g/mol): 123.15 Sinónimo: 2-(Hydroxymethyl)-3-methylpyridine,3-Methylpyridine-2-methanol,3-Methyl-2-pyridinemethanol SMILES: Cc1cccnc1CO