Learn More
(3-Metilpiridina-2-il)metanol, TRC
Código de producto. 30475424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475424 10 mg 10 miligramos
30466073 100 mg 100 miligramos
30472409 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33793510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63071-09-0
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Sinónimo 2-(Hydroxymethyl)-3-methylpyridine, 3-Methylpyridine-2-methanol, 3-Methyl-2-pyridinemethanol
SMILES Cc1cccnc1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Methylpyridin-2-yl)methanol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-4,9H,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0684