CAS RN 6306-07-6
IUPAC Nombre:
1,2-dihydroacenaphthylen-1-ol
Sinónimos:
1,2-dihydroacenaphthylen-1-ol
Peso molecular (g/mol):
170.21
Fórmula molecular:
C12H10O
InChi Key:
MXUCIEHYJYRTLT-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
1
–
1
de
1
resultados
1
1-Acenaftenol, TRC
CAS: 6306-07-6 Fórmula molecular: C12 H10 O Peso molecular (g/mol): 170.21 Sinónimo: Acenaphthene-1-hydroxy Nombre IUPAC: 1,2-dihidroacenaftileno-1-ol SMILES: OC1Cc2cccc3cccc1c23