Learn More
1-Acenaftenol, TRC
Código de producto. 30012470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012470 1 g 1 g
30007226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1307601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6306-07-6
Fórmula molecular C12 H10 O
Peso molecular (g/mol) 170.21
Sinónimo Acenaphthene-1-hydroxy
Nombre IUPAC 1,2-dihidroacenaftileno-1-ol
SMILES OC1Cc2cccc3cccc1c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Acenaphthenol
Nombres de analitos o componentes 1-Acenaphthenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10O/c13-11-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(11)12(8)9/h1-6,11,13H,7H2
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0732