CAS RN 630124-46-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-[4-[(4-etil-1-piperazinil)metil]-3-(trifluorometil)fenil]-N'-[4-[[6-(metilamino)-4-pirimidinil]oxi]fenil]urea, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
AST 487, MedChemExpress
MedChemExpress AST 487 is a RET kinase inhibitor with IC50 of 880 nM, inhibits RET autophosphorylation and activation of downstream effectors, also inhibits Flt-3 with IC50 of 520 nM.