Learn More
N-[4-[(4-etil-1-piperazinil)metil]-3-(trifluorometil)fenil]-N'-[4-[[6-(metilamino)-4-pirimidinil]oxi]fenil]urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-[(6-(methylamino)-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]urea |
| CAS | 630124-46-8 |
| Fórmula molecular | C26 H30 F3 N7 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | AST-487 (NVP-AST487) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H30F3N7O2/c1-3-35-10-12-36(13-11-35)16-18-4-5-20(14-22(18)26(27,28)29)34-25(37)33-19-6-8-21(9-7-19)38-24-15-23(30-2)31-17-32-24/h4-9,14-15,17H,3,10-13,16H2,1-2H3,(H,30,31,32)(H2,33,34,37) |
| SMILES | CCN1CCN(Cc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Oc4cc(NC)ncn4)cc3)cc2C(F)(F)F)CC1 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-[(4-etilpiperazin-1-il)metil]-3-(trifluorometil)fenil]-3-[4-[6-(metilamino)pirimidin-4-il]oxifenil]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 529.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.2413 |