Learn More
AST 487, MedChemExpress
Código de producto. 16488867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488867 5 mg 5 miligramos
16472407 50 mg 50 miligramos
16436288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15002
MedChemExpress AST 487 is a RET kinase inhibitor with IC50 of 880 nM, inhibits RET autophosphorylation and activation of downstream effectors, also inhibits Flt-3 with IC50 of 520 nM.
AST 487 is a RET kinase inhibitor with IC50 of 880 nM, inhibits RET autophosphorylation and activation of downstream effectors, also inhibits Flt-3 with IC50 of 520 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AST 487
CAS 630124-46-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30F3N7O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo NVP-AST 487
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.84 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(OC2=NC=NC(NC)=C2)C=C1)NC3=CC=C(CN4CCN(CC)CC4)C(C(F)(F)F)=C3
Peso molecular (g/mol) 529.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.56
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease