accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOHNO

CAS RN 63-98-9

IUPAC Nombre: (2-phenylacetyl)urea
Sinónimos: phenacemide phacetur carbanmide fenilep fenised carbamide phenylacetate fenurone phenarone phenacetylurea felurea
Peso molecular (g/mol): 178.19
Fórmula molecular: C9H10N2O2
InChi Key: XPFRXWCVYUEORT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)NC(=O)CC1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados