Learn More
Fenacemida, LoGiCal
Código de producto. 30463106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463106 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463106 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1431.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenacemide
CAS 63-98-9
Nombres de analitos o componentes Phenacemide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-(Aminocarbonyl)benzeneacetamide, (Phenylacetyl)urea, Cetylureum, Epiclase, Fenacemid, NSC 39458, Neophedan, Phacetur, Phenacalum, Phenacemide, Phenacetur, Phenacetylcarbamide, Phenacetylurea, Phenicarb, Phenutal, Phetylureum, alpha-Phenylacetylurea
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O2/c10-9(13)11-8(12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,10,11,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)NC(=O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC N-carbamoil-2-fenilacetamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 178.19
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0742 g/mol