accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOOOINa

CAS RN 62973-69-7

IUPAC Nombre: sodium 2-iodobenzene-1-sulfonate
Sinónimos: sodium 2-iodobenzenesulfonate
Peso molecular (g/mol): 306.05
Fórmula molecular: C6H4INaO3S
InChi Key: KIPWXZMYZCPXGE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1I
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados