Learn More
2-Iodobenzenosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30179524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179524 100 mg 100 miligramos
30179454 1 g 1 g
30179028 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS638005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62973-69-7
Fórmula molecular C6H5IO3S.Na
Peso molecular (g/mol) 307.06
Sinónimo 2-Iodo-Benzenesulfonic Acid Sodium Salt, O-Iodo-Benzenesulfonic Acid Sodium Salt;
Nombre IUPAC Ácido 2-iodobenzenosulfónico, sal sódica
SMILES [Na].O=S(=O)(O)C=1C=CC=CC1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium 2-Iodobenzenesulfonate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5IO3S.Na/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10;/h1-4H,(H,8,9,10);
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.89