CAS RN 62959-43-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Magnesio Valproato, TRC
CAS: 62959-43-7 Fórmula molecular: C16 H30 Mg O4 Peso molecular (g/mol): 310.71 Sinónimo: Dipromal,Magnesium Dipropylacetate,2-Propylpentanoic Acid Magnesium Nombre IUPAC: bis(2-propilpentanoiloxi)magnesio SMILES: CCCC(CCC)C(=O)O[Mg]OC(=O)C(CCC)CCC