Learn More
Magnesium Valproate, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Valproate |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C8H16O2.Mg/c2*1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1995 |
| Porcentaje de pureza | >95% |