CAS RN 623-73-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Diazoacetato de etil (>90%), TRC
CAS: 623-73-4 Fórmula molecular: C4H6N2O2 Peso molecular (g/mol): 114.1 Sinónimo: 2-Diazo-1-ethoxyethanone,DAAE,Diazoacetic Acid Ethyl Ester,Diazoacetic Ester,Ethoxycarbonyldiazomethane,Ethyl 2-Diazoacetate,Ethyl 2-Diazoethanoate,Ethyl Diazoacetate,NSC 79147,2-Diazoacetic Acid Ethyl Ester SMILES: CCOC(=O)C=[N+]=[N-]