Learn More
Diazoacetato de etil (>90%), TRC
Código de producto. 30378635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378635 5 g
30372814 10 g
30372400 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9156005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-73-4
Fórmula molecular C4H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 114.1
Sinónimo 2-Diazo-1-ethoxyethanone, DAAE, Diazoacetic Acid Ethyl Ester, Diazoacetic Ester, Ethoxycarbonyldiazomethane, Ethyl 2-Diazoacetate, Ethyl 2-Diazoethanoate, Ethyl Diazoacetate, NSC 79147, 2-Diazoacetic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Diazoacetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0429