accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCH3

CAS RN 623-66-5

IUPAC Nombre: octanoyl octanoate
Sinónimos: octanoic acid, anhydride
Peso molecular (g/mol): 270.41
Fórmula molecular: C16H30O3
InChi Key: RAFYDKXYXRZODZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados