Learn More
Anhídrido N-caprílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Caprylic anhydride |
| CAS | 623-66-5 |
| Fórmula molecular | C16 H30 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Octanoic Acid Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O3/c1-3-5-7-9-11-13-15(17)19-16(18)14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC |
| Nombre IUPAC | octanoato de octanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.408 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.219 |